Documenti fondamentali
SAAR5042020
Potassio cloruro
univAR
About This Item
Formula condensata:
KCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
74.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Nome Commerciale
univAR
Confezionamento
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5042020EM)
Punto di fusione
770 °C (lit.)
Densità
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Può essere usato per la preparazione del tampone fosfato salino e per l′estrazione e la solubilizzazione delle proteine.
Analysed reagent
For laboratory use only
Note legali
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)