Key Documents
SAAR2475000
D(-)-Fructose
univAR
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
Grado
anhydrous
Nome Commerciale
univAR
Confezionamento
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR2475000EM)
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Applicazioni
Analysed reagent
For laboratory use only
Note legali
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)