Documenti fondamentali
PHR1980
Supelco
Clarithromycin Impurity N
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
(10E)-10,11-Didehydro-11-deoxy-6-O-methylerythromycin
Scegli un formato
20 MG
490,00 €
490,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 MG
490,00 €
About This Item
Formula condensata:
C38H67NO12
Peso molecolare:
729.94
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
490,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 20 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Risultati analitici
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Nota a piè di pagina
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB3288 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)