BP686
Betaxolol hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
SL 75212
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
betaxolol
Forma fisica
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].CC(C)NCC(O)COc1ccc(CCOCC2CC2)cc1
InChI
1S/C18H29NO3.ClH/c1-14(2)19-11-17(20)13-22-18-7-5-15(6-8-18)9-10-21-12-16-3-4-16;/h5-8,14,16-17,19-20H,3-4,9-13H2,1-2H3;1H
CHDPSNLJFOQTRK-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADRB1(153)
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti