PHR9060
D-(−)-α-Phenylglycine
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
(2R)-2-Amino-2-phenylacetic acid, Ampicillin Sodium Impurity L (PhEur), Cefaclor Impurity A (PhEur), Cefalexin Monohydrate Impurity A (PhEur), (R)-(−)-α-Aminophenylacetic acid
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Descrizione
API family: ampicillin
Famiglia di API
cefalexin, ampicillin, cefaclor
Nome Commerciale
TraceCERT®
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Punto di fusione
≥300 °C (dec.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H,10,11)/t7-/m1/s1
ZGUNAGUHMKGQNY-SSDOTTSWSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Applicazioni
Prodotti consigliati
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
150 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)