Vai a
1033203
USP
Ampicillina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
D-(−)-α-aminobenzilpenicillina
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
125 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
354,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H18N3NaO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
371.39
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4119211
354,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
ampicillin
manufacturer/tradename
USP
mp
215 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC1(C)SC2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C16H19N3O4S.Na/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,14-;/m1./s1
InChI key
KLOHDWPABZXLGI-YWUHCJSESA-M
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Biochem/physiol Actions
Modalità d′azione: Si tratta di un antibiotico β-lattamico che inibisce la sintesi della parete batterica inattivando le transpeptidasi sulla superficie interna della membrana cellulare batterica.
Modalità di resistenza: La somministrazione di β-lattamasi scinde l′anello β-lattamico dell′ampicillina e lo inattiva
Spettro antimicrobico: Include batteri gram positivi (simile alla benzilpenicillina) e gram negativi (simile alle tetracicline e al cloramfenicolo).
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A5354A0166A9518
Ampicillina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1033203
Ampicillina
Ampicillina Ready Made Solution, 100 mg/mL
Sigma-Aldrich
A5354
Ampicillina
Ampicillina powder or crystals, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
A0166
Ampicillina
Ampicillina
Sigma-Aldrich
A9518
Ampicillina
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
-
grade
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
-
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
215 °C (dec.) (lit.)
mp
215 °C (dec.) (lit.)
mp
215 °C (dec.) (lit.)
mp
215 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ampicillina
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)