Documenti fondamentali
PHL89873
Isopimpinellin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
4,9-Dimethoxy-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 4,9-Dimethoxyfuro[3,2-g]chromen-7-one, 5,8-Dimethoxy-6,7-furanocoumarin, 5,8-Dimethoxypsoralen, Isoimpinellin, NSC 217988, NSC 401288
Scegli un formato
20 MG
301,00 €
301,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 MG
301,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H10O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.22
Beilstein:
262337
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
301,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1OC2=C(OC)C3=C(C=CO3)C(OC)=C2C=C1
InChI
1S/C13H10O5/c1-15-10-7-3-4-9(14)18-12(7)13(16-2)11-8(10)5-6-17-11/h3-6H,1-2H3
DFMAXQKDIGCMTL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica pimpinella
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)