Documenti fondamentali
PHL89767
Protopanaxadiol
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
(20S)-Protopanaxadiol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H52O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
460.73
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
primary reference standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@H]1[C@@]2([C@@]([C@H]3[C@@H]([C@@]4(C(C([C@H](CC4)O)(C)C)CC3)C)C1)(CC[C@@H]2[C@@](O)(CCC=C(C)C)C)C)C
InChI
1S/C30H52O3/c1-19(2)10-9-15-29(7,33)23-13-17-28(6)20-11-12-22-26(3,4)24(31)14-16-27(22,5)21(20)18-25(32)30(23,28)8/h10,20-25,31-33H,9,11-18H2,1-8H3/t20-,21+,22?,23-,24+,25-,27-,28-,29+,30-/m1/s1
SOFRKDBOODGBCL-LNTRKWQZSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: panax
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)