Documenti fondamentali
PHL89596
Caudatin
phyproof® Reference Substance
Scegli un formato
10 MG
559,00 €
559,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
559,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H42O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
490.63
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
559,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CC[C@]3(O)[C@]2([H])C[C@@H](OC(/C=C(C)/C(C)C)=O)[C@@]4(C)[C@@]3(CC[C@]4(C(C)=O)O)O
InChI
1S/C28H42O7/c1-16(2)17(3)13-23(31)35-22-15-21-24(5)9-8-20(30)14-19(24)7-10-27(21,33)28(34)12-11-26(32,18(4)29)25(22,28)6/h7,13,16,20-22,30,32-34H,8-12,14-15H2,1-6H3/b17-13+/t20-,21+,22+,24-,25+,26-,27-,28+/m0/s1
VWLXIXALPNYWFH-UBHIOMQOSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)