X600
Xanthone
97%
Sinonimo/i:
9-Xanthenone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
powder
P. eboll.
349-350 °C/730 mmHg (lit.)
Punto di fusione
172-174 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1c2ccccc2Oc3ccccc13
InChI
1S/C13H8O2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H
JNELGWHKGNBSMD-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
mouse ... Prkch(18755)
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves