Documenti fondamentali
PHL89562
Androstenedione
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
4-Androstene-3,17-dione, Androstenedione
Scegli un formato
100 MG
231,00 €
231,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
231,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H26O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.41
Beilstein:
2059239
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
231,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
crystals
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Punto di fusione
170-171 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)C(=O)CC[C@@]24[H]
InChI
1S/C19H26O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-16H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
AEMFNILZOJDQLW-QAGGRKNESA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Azioni biochim/fisiol
Testosterone precursor and metabolite with androgenic activity.
Testosterone precursor and metabolite with androgenic activity; may increase the risk of prostate or pancreatic cancer.
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Formestane solid
Sigma-Aldrich
F2552
Formestane
Testosterone solution 1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Supelco
T-037
Testosterone solution
Aldosterone ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
A9477
Aldosterone
Articoli
I sistemi Milli-Q® per la produzione di acqua ultrapura erogano acqua esente da contaminanti organici, tra cui anche gli ormoni presenti nell’acqua di rete dei laboratori, rendendola idonea per le analisi LC-MS/MS più sensibili.
Milli-Q® ultrapure water systems deliver water free of organic contaminants , including hormones present in a lab's tap water, making it suitable for the most sensitive LC-MS/MS analyses.