Vai a
SML2364
4-Androstenedione
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-Androstene-3,17-dione, (8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-1,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17(2H)-dione, 17-Ketotestosterone, 3,17-Dioxoandrost-4-ene, Androst-4-ene-3,17-dione, Androstenedione, Fecundin, NSC 9563, SKF 2170
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
55,40 €
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
112,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H26O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.41
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
2059239
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
55,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
drug control
USDEA Schedule III
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)C(=O)CC[C@@]24[H]
InChI
1S/C19H26O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-16H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
InChI key
AEMFNILZOJDQLW-QAGGRKNESA-N
Biochem/physiol Actions
4-Androstenedione, commonly known as Androstenedione, is an endogenous androgen steroid hormone. 4-Androstenedione functions as an intermediate in the biosynthesis of testosterone, estradiol and estrone. Recent studies indicate that 4-Androstenedione is involved in aromatase inhibitors induce painful musculoskeletal symptoms (AIMSS) by activation of TRPA1.
Testosterone precursor and metabolite with androgenic activity.
Testosterone precursor and metabolite with androgenic activity; may increase the risk of prostate or pancreatic cancer.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHL8956246033700356P
Androstenedione phyproof® Reference Substance
PHL89562
Androstenedione
Ent-Androstenedione Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
700356P
Ent-Androstenedione
description
≥98% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
VETRANAL®, analytical standard
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
form
powder
form
crystals
form
-
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
>99% (TLC)
drug control
USDEA Schedule III
drug control
-
drug control
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)