Documenti fondamentali
PHL89547
trans-Caffeic acid
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
trans-3,4-Dihydroxycinnamic acid
Scegli un formato
100 MG
398,00 €
398,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
398,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.16
Beilstein:
1954563
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
398,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
OC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13)/b4-2+
QAIPRVGONGVQAS-DUXPYHPUSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica cinnamomum crataegus hedera humulus melissa mentha pimpinella plantago primula salvia sambucus thymus valeriana
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)