Vai a
C7243
Chicoric Acid
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Cichoric acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
145,00 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
574,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H18O12
Numero CAS:
Peso molecolare:
474.37
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
145,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=CC=C(/C=C/C(O[C@@H](C(O)=O)[C@H](C(O)=O)OC(/C=C/C2=CC(O)=C(O)C=C2)=O)=O)C=C1O
InChI
1S/C22H18O12/c23-13-5-1-11(9-15(13)25)3-7-17(27)33-19(21(29)30)20(22(31)32)34-18(28)8-4-12-2-6-14(24)16(26)10-12/h1-10,19-20,23-26H,(H,29,30)(H,31,32)/b7-3+,8-4+/t19-,20-/m1/s1
InChI key
YDDGKXBLOXEEMN-IABMMNSOSA-N
Application
  • Pharmacokinetics and antioxidant activity of dihydrocaffeic acid grafted chitosan nanomicelles loaded with chicoric acid in broilers.: This study investigates the pharmacokinetics and antioxidant properties of chicoric acid-loaded nanomicelles in broilers, highlighting its potential for improving poultry health (Ren et al., 2024).
  • Screening of the effective sites of Cichorium glandulosum against hyperuricemia combined with hyperlipidemia and its network pharmacology analysis.: The research identifies effective components in Cichorium glandulosum, including chicoric acid, for treating hyperuricemia and hyperlipidemia using network pharmacology methods (Yang et al., 2024).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
15029T109251380
Chicoric Acid ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
C7243
Chicoric Acid
Caftaric acid ≥97.0%
Sigma-Aldrich
15029
Caftaric acid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97.0%
assay
≥99.5%
assay
≥99.5%
form
powder
form
powder
form
granular, powder or crystals
form
crystalline powder, crystals
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chicoric Acid
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)