Documenti fondamentali
PHL86207
Kuwanon G
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Albanin F, Moracenin B
Scegli un formato
5 MG
283,00 €
283,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
283,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C40H36O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
692.71
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
283,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC1=CC(O)=C(C(C(CC=C(C)C)=C(C2=CC=C(O)C=C2O)O3)=O)C3=C1[C@H]4C=C(C)C[C@@H](C5=CC=C(O)C=C5O)[C@@H]4C(C6=CC=C(O)C=C6O)=O
InChI
1S/C40H36O11/c1-18(2)4-8-26-38(50)36-33(48)17-32(47)35(40(36)51-39(26)25-11-7-22(43)16-31(25)46)28-13-19(3)12-27(23-9-5-20(41)14-29(23)44)34(28)37(49)24-10-6-21(42)15-30(24)45/h4-7,9-11,13-17,27-28,34,41-48H,8,12H2,1-3H3/t27-,28-,34-/m0/s1
APPXYONGBIXGRO-AIQWNVMPSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)