SAB4701099
Monoclonal Anti-FoxP3-APC antibody produced in mouse
clone 3G3
Sinonimo/i:
AIID, IPEX, JM2, PIDX, Scurfin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
Allophycocyanin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3G3, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 4 μg/mL
Numero d’accesso
NM_001114377.1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FOXP3(50943)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico