PHL85876
Hederacolchiside A1
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Raddeanin R13, Raddeanoside R13
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H](OC2)O[C@@H]4C([C@H]5[C@@]([C@@H]6[C@]([C@@]7(CC[C@@]8([C@@H](CC(CC8)(C)C)C7=CC6)C(=O)O)C)(CC5)C)(CC4)C)(C)C)O[C@@H]3O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]3O)O)O)C)O
InChI
1S/C47H76O16/c1-22-30(49)33(52)35(54)38(59-22)63-37-32(51)26(61-39-36(55)34(53)31(50)25(20-48)60-39)21-58-40(37)62-29-12-13-44(6)27(43(29,4)5)11-14-46(8)28(44)10-9-23-24-19-42(2,3)15-17-47(24,41(56)57)18-16-45(23,46)7/h9,22,24-40,48-55H,10-21H2,1-8H3,(H,5
FYSAXYBPXKLMJO-IFECXJOTSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)