Vai a
72197
Neuraminidase from Vibrio cholerae
≥1.5 U/mL, specific activity ≥ 1.5U/mg protein
Sinonimo/i:
Acyl-neuraminyl Hydrolase, Receptor-destroying enzyme, Sialidase
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
279,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-624-6
MDL number:
Numero CE:
Specific activity:
≥1.5 U/mg protein
Biological source:
Vibrio cholerae
Concentration:
≥1.5 U/mL
279,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
Vibrio cholerae
form
liquid
specific activity
≥1.5 U/mg protein
concentration
≥1.5 U/mL
density
1.00 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Application
Neurminidase is used as a cell-surface probe for glycoconjugate distribution and in substrate specificity studies.
Other Notes
As a cell-surface probe of glycoconjugate distribution; Substrate specificity studies
1 U corresponds to the amount of enzyme which releases 1 μmol N-acetylneuraminic acid per minute at pH 4.5 and 37 °C (Neu5Acα(2-3,6)Galβ(1-4)Glc as substrate)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
N6514N7885N2133
description
≥1.5 U/mL, specific activity ≥ 1.5U/mg protein
description
Type II, buffered aqueous solution, 8-24 units/mg protein (Lowry, using NAN-lactose)
description
Type III, buffered aqueous solution, 0.2 μm filtered, 1-5 units/mg protein (Lowry, using NAN-lactose)
description
Type X, lyophilized powder, ≥50 units/mg protein (using 4MU-NANA)
specific activity
≥1.5 U/mg protein
specific activity
8-24 units/mg protein (Lowry, using NAN-lactose)
specific activity
1-5 units/mg protein (Lowry, using NAN-lactose)
specific activity
≥50 units/mg protein (using 4MU-NANA)
biological source
Vibrio cholerae
biological source
Vibrio cholerae
biological source
-
biological source
-
concentration
≥1.5 U/mL
concentration
-
concentration
-
concentration
-
form
liquid
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
density
1.00 g/mL at 20 °C
density
-
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Neuraminidase from Vibrio cholerae
Pittogrammi
Health hazard
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)