Documenti fondamentali
PHL85777
Swertianolin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Bellidifolin 8-glucoside
Scegli un formato
10 MG
400,00 €
400,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
400,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H20O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
436.37
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
400,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2c3c([o]c4c([c]3=O)c(cc(c4)OC)O)c(cc2)O
InChI
1S/C20H20O11/c1-28-7-4-9(23)13-11(5-7)29-19-8(22)2-3-10(14(19)16(13)25)30-20-18(27)17(26)15(24)12(6-21)31-20/h2-5,12,15,17-18,20-24,26-27H,6H2,1H3/t12-,15-,17+,18-,20-/m1/s1
XMVBNLMKPMPWAX-DIKOWXHZSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)