Documenti
PHL84232
Lancerin
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H18O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
406.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
InChI
1S/C19H18O10/c20-5-11-15(25)16(26)17(27)19(29-11)13-9(23)4-8(22)12-14(24)7-3-6(21)1-2-10(7)28-18(12)13/h1-4,11,15-17,19-23,25-27H,5H2/t11-,15-,16+,17-,19+/m1/s1
JUZGXATTXYZBGK-HBVDJMOISA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)