Vai a
SML0153
Geniposide
≥98% (HPLC), iridoid glycoside, powder
Sinonimo/i:
(1S,4αS,7αS)- 1-(β-D-Glucopyranosyloxy)-1,4a,5,7a-tetrahydro-7-(hydroxymethyl)- cyclopenta[c]pyran-4-carboxylic acid methyl ester
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
220,00 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
608,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H24O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
388.37
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
220,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Geniposide, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC(=O)C1=CO[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H]3[C@@H]1CC=C3CO
InChI
1S/C17H24O10/c1-24-15(23)9-6-25-16(11-7(4-18)2-3-8(9)11)27-17-14(22)13(21)12(20)10(5-19)26-17/h2,6,8,10-14,16-22H,3-5H2,1H3/t8-,10-,11-,12-,13+,14-,16+,17+/m1/s1
InChI key
IBFYXTRXDNAPMM-BVTMAQQCSA-N
Biochem/physiol Actions
Geniposide is an iridoid glycoside with a variety of biological activities including neuroprotective, anti-diabetic, antiproliferative, and antioxidative activity. Geniposide has been shown to regulate Nrf2 translocation and upregulate downstream antioxidant protein HO-1 expression through the PI3K/Akt signaling pathway, which may account for its neuroprotective and antioxidative activity. Glucagon-like peptide 1 (GLP-1) receptor may also play a critical role in geniposide induced HO-1 expression.
Geniposide is an iridoid glycoside with antioxidative and other biological activities.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHL89675Y0001835PHL80459
Geniposide ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0153
Geniposide
Geniposide phyproof® Reference Substance
PHL89675
Geniposide
Geniposide CRS European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001835
Geniposide CRS
Geniposidic acid phyproof® Reference Substance
PHL80459
Geniposidic acid
description
≥98% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
phyproof® Reference Substance
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥90.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Geniposide
Pittogrammi
Skull and crossbones
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)