Documenti fondamentali
SMB00143
Sigma-Aldrich
Khelloside
≥95% (LC/MS-ELSD)
Scegli un formato
1 MG
276,00 €
276,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
276,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H20O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
408.36
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
276,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COc1c2C(=O)C=C(CO[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)Oc2cc4occc14
InChI
1S/C19H20O10/c1-25-18-9-2-3-26-11(9)5-12-14(18)10(21)4-8(28-12)7-27-19-17(24)16(23)15(22)13(6-20)29-19/h2-5,13,15-17,19-20,22-24H,6-7H2,1H3/t13-,15-,16+,17-,19-/m1/s1
SJRACCTZSAUMGO-WIMVFMHDSA-N
Descrizione generale
Natural product derived from plant source.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
T J Stevens et al.
Arzneimittel-Forschung, 35(8), 1257-1260 (1985-01-01)
Khellin and khelloside (khellol glucoside) were examined in female cynomolgus monkeys to substantiate their ability to favorably modify serum lipoprotein cholesterol. Clinical chemistry parameters were also measured to obtain information indicative of possible drug toxicity. Both drugs were evaluated in