Documenti fondamentali
PHL84090
6β-Hydroxytropinone
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
exo-6-Hydroxytropinone
Scegli un formato
25 MG
241,00 €
241,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
241,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H13NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
241,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (GC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Punto di fusione
120-121 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN1[C@@H]2C[C@H](O)[C@H]1CC(=O)C2
InChI
1S/C8H13NO2/c1-9-5-2-6(10)4-7(9)8(11)3-5/h5,7-8,11H,2-4H2,1H3/t5-,7+,8-/m0/s1
UOHSTKWPZWFYTF-ARDNSNSESA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)