Documenti fondamentali
PHL83900
Rehmannioside A
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H32O15
Numero CAS:
Peso molecolare:
524.47
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C21H32O15/c22-3-7-11(25)13(27)15(29)19(33-7)32-4-8-12(26)14(28)16(30)20(34-8)35-18-9-6(1-2-31-18)10(24)17-21(9,5-23)36-17/h1-2,6-20,22-30H,3-5H2/t6-,7-,8+,9+,10+,11+,12+,13+,14-,15-,16-,17+,18-,19-,20+,21-/m0/s1
DTNSOISBYQKHCS-QMGZOMNVSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)