Documenti
LP1
Sigma-Aldrich
VLDL, human
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Saggio
>98% (SDS-PAGE)
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
DENSITY:
0.95-1.006 g/mL
L'LPDS viene ottenuto da siero umano fresco mediante ultracentrifugazione isopicnica ai limiti di densità inferiore e superiore dell'intervallo di densità specificato (Havel et al., 1955). La densità viene regolata usando KBr solido. VLDL is washed by centrifugation at the upper density limit to ensure removal of higher density proteins.
Origine del prodotto: Human plasma tested negative for HBsAg and HIV-I, HIV-II, HBc and Hepatitis C antibodies. All blood products should be treated as potentially infectious.
Qualità
QUALITY ASSURANCE:
Protein determination by the Pierce BCA method using 1% SDS with BSA as the standard. La purezza di ciascuna preparazione è verificata mediante elettroforesi su gel di agarosio utilizzando la colorazione Fat Red 7B per i lipidi (2,3).
Stato fisico
Liquid in 150 mM NaCl, pH 7.4 with 0.01% EDTA. Filtered to sterility using 0.2 micron filter in a sterile vial.
COMPOSITION:
88-95% lipid, 5-12% protein
Stoccaggio e stabilità
Mantenere a 2- 8°C per un massimo di sei mesi. NON CONGELARE. Freezing may cause denaturation.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
SOLO PER USO A FINI DI RICERCA Qualora destinato ad essere impiegato a scopo di ricerca, questo prodotto risponde alle leggi vigenti in Francia, anche per quanto riguarda le attività di import ed export connesse alla sua acquisizione (art. L. 1211-1 paragrafo 2 del Codice di sanità pubblica — Code de la santé publique). Per l′importazione del prodotto, l′acquirente (ovvero l′utilizzatore finale) deve necessariamente ottenere dal Ministero della ricerca della Repubblica Francese l′autorizzazione di cui all′articolo 1245-5-1 II. del suddetto Codice di sanità pubblica. Ordinando questo prodotto, l′acquirente conferma implicitamente di aver ottenuto la debita autorizzazione all′importazione.
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Cdk5 regulates the phosphorylation of tyrosine 1472 NR2B and the surface expression of NMDA receptors.
Shuo Zhang,Lambert Edelmann,June Liu,James E Crandall,Maria A Morabito
The Journal of Neuroscience null
Gordana Miletic et al.
Pain, 149(1), 152-159 (2010-02-23)
Plasticity in the spinal dorsal horn may contribute to the development of pain following peripheral nerve injury. Shank proteins are a constituent family of the post-synaptic density (PSD), and they may play a role in synaptic plasticity through activity-dependent synaptic
Spatial learning enhances the expression of inositol 1,4,5-trisphosphate 3-kinase A in the hippocampal formation of rat.
Il Hwan Kim,Soon Kwon Park,Woong Sun,Yunhee Kang,Hyun Taek Kim,Hyun Kim
Brain Research Molecular Brain Research null
A role of Rnd1 GTPase in dendritic spine formation in hippocampal neurons.
Yukio Ishikawa,Hironori Katoh,Manabu Negishi
The Journal of Neuroscience null
Translation of striatal-enriched protein tyrosine phosphatase (STEP) after beta1-adrenergic receptor stimulation.
Yaer Hu,Yang Zhang,Deepa V Venkitaramani,Paul J Lombroso
Journal of Neurochemistry null