Documenti fondamentali
PHL80532
(+)-Secoisolariciresinol
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H26O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
362.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O(C)c1c(ccc(c1)C[C@@H]([C@@H](CO)Cc2cc(c(cc2)O)OC)CO)O
InChI
1S/C20H26O6/c1-25-19-9-13(3-5-17(19)23)7-15(11-21)16(12-22)8-14-4-6-18(24)20(10-14)26-2/h3-6,9-10,15-16,21-24H,7-8,11-12H2,1-2H3/t15-,16-/m1/s1
PUETUDUXMCLALY-HZPDHXFCSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Identification and Stereochemical Characterization of Lignans in Flaxseed and Pumpkin Seeds.
Sicilia, T., et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51, 1181-1188 (2003)