Documenti fondamentali
PHL84218
Hederacoside D
phyproof® Reference Substance
Scegli un formato
10 MG
385,00 €
385,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
385,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C53H86O22
Numero CAS:
Peso molecolare:
1075.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
385,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥80.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)OC[C@H]3O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]3O)O)O)OC(=O)[C@@]54[C@@H](CC(CC5)(C)C)C6=CC[C@@H]7[C@@]8([C@H]([C@@]([C@H](CC8)O[C@@H]9OC[C@@H]([C@@H]([C@H]9O)O)O)(CO)C)CC[C@]7([C@@]6(CC4
InChI
1S/C53H86O22/c1-23-32(57)35(60)39(64)45(70-23)74-42-27(19-54)71-43(41(66)37(42)62)69-21-28-34(59)36(61)40(65)46(72-28)75-47(67)53-16-14-48(2,3)18-25(53)24-8-9-30-49(4)12-11-31(73-44-38(63)33(58)26(56)20-68-44)50(5,22-55)29(49)10-13-52(30,7)51(24,6)15-17-53/h8,23,25-46,54-66H,9-22H2,1-7H3/t23-,25-,26-,27+,28+,29+,30+,31-,32-,33-,34+,35+,36-,37+,38+,39+,40+,41+,42+,43+,44-,45-,46-,49-,50-,51+,52+,53-/m0/s1
UEHILKCNLIKLEV-LXABABOZSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: hedera
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)