Documenti fondamentali
PHL83879
Niranthin
phyproof® Reference Substance
Scegli un formato
10 MG
765,00 €
765,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
765,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H32O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
432.51
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
765,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC1=C(OCO2)C2=CC(C[C@H](COC)[C@@H](COC)CC3=CC=C(OC)C(OC)=C3)=C1
InChI
1S/C24H32O7/c1-25-13-18(8-16-6-7-20(27-3)21(10-16)28-4)19(14-26-2)9-17-11-22(29-5)24-23(12-17)30-15-31-24/h6-7,10-12,18-19H,8-9,13-15H2,1-5H3/t18-,19-/m0/s1
RCFGIEPQSDGMJJ-OALUTQOASA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)