Documenti fondamentali
PHL89713
Hypophyllanthin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
NSC 619044
Scegli un formato
10 MG
765,00 €
765,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
765,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H30O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
430.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
765,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
COC1=CC([C@@H]2C3=C4C(OCO4)=C(OC)C=C3C[C@H](COC)[C@H]2COC)=CC=C1OC
InChI
1S/C24H30O7/c1-25-11-16-8-15-10-20(29-5)23-24(31-13-30-23)22(15)21(17(16)12-26-2)14-6-7-18(27-3)19(9-14)28-4/h6-7,9-10,16-17,21H,8,11-13H2,1-5H3/t16-,17-,21+/m1/s1
LBJCUHLNHSKZBW-LZJOCLMNSA-N
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)