Documenti fondamentali
PHL83295
Neobavaisoflavone
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
7-Hydroxy-3-(4-hydroxy-3-(3-methyl-2-buten-1-yl)phenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
Scegli un formato
10 MG
485,00 €
485,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
485,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H18O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
322.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
485,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC1=CC=C(C(C(C2=CC(CC=C(C)C)=C(O)C=C2)=CO3)=O)C3=C1
InChI
1S/C20H18O4/c1-12(2)3-4-14-9-13(5-8-18(14)22)17-11-24-19-10-15(21)6-7-16(19)20(17)23/h3,5-11,21-22H,4H2,1-2H3
OBGPEBYHGIUFBN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)