382190
Histone Lysine Methyltransferase Inhibitor
The Histone Lysine Methyltransferase Inhibitor, also referenced under CAS 935693-62-2, controls the biological activity of Histone Lysine Methyltransferase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinonimo/i:
Histone Lysine Methyltransferase Inhibitor, 2-(Hexahydro-4-methyl-1H-1,4-diazepin-1-yl)-6,7-dimethoxy-N-(1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl)-4-quinazolinamine, BIX-01294, HMTase Inhibitor, EHMT2/G9a Inhibitor I, EHMT2/G9a Inhibitor I, HMTase Inhibitor, 2-(Hexahydro-4-methyl-1H-1,4-diazepin-1-yl)-6,7-dimethoxy-N-(1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl)-4-quinazolinamine, BIX-01294
Scegli un formato
150,00 €
Spedizione prevista il29 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
150,00 €
Spedizione prevista il29 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N2(CCC(CC2)Nc3nc(nc5c3cc(c(c5)OC)OC)N4CCN(CCC4)C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C28H38N6O2/c1-32-12-7-13-34(17-16-32)28-30-24-19-26(36-3)25(35-2)18-23(24)27(31-28)29-22-10-14-33(15-11-22)20-21-8-5-4-6-9-21/h4-6,8-9,18-19,22H,7,10-17,20H2,1-3H3,(H,29,30,31)
OSXFATOLZGZLSK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Altre note
Kubicek, S., et al. 2007. Mol. Cell25, 473.
WGK 3