Documenti fondamentali
PHL82582
Lycorine hydrochloride
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Amarylline hydrochloride, Narcissine hydrochloride
Scegli un formato
20 MG
259,00 €
259,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 MG
259,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H17NO4 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
323.77
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.24
259,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.O[C@H]1C=C2CCN3Cc4cc5OCOc5cc4[C@H]([C@@H]1O)[C@@H]23
InChI
1S/C16H17NO4.ClH/c18-11-3-8-1-2-17-6-9-4-12-13(21-7-20-12)5-10(9)14(15(8)17)16(11)19;/h3-5,11,14-16,18-19H,1-2,6-7H2;1H/t11-,14-,15+,16+;/m0./s1
VUVNTYCHKZBOMV-NVJKKXITSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Azioni biochim/fisiol
A selective inhibitor of peptidyl transferase center (PTC).
A selective inhibitor of peptidyl transferase center (PTC). In HL-60 (leukemia) cells, lycorine arrests the cell cycle at G2/M and induces apoptosis by a caspase-mediated pathway.
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)