Documenti fondamentali
PHL82470
Arecoline hydrobromide
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
1-Methyl-1,2,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester hydrobromide, Arecaidine methyl ester hydrobromide, Methyl 1,2,5,6-tetrahydro-1-methyl-3-pyridinecarboxylate hydrobromide, Methyl 1-methyl-1,2,5,6-tetrahydronicotinate hydrobromide, Taeniolin
Scegli un formato
25 MG
249,00 €
249,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
249,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H13NO2 · HBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.11
Beilstein:
3914826
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
249,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Punto di fusione
172-176 °C (lit.)
Stringa SMILE
Br[H].COC(=O)C1=CCCN(C)C1
InChI
1S/C8H13NO2.BrH/c1-9-5-3-4-7(6-9)8(10)11-2;/h4H,3,5-6H2,1-2H3;1H
AXOJRQLKMVSHHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)