Documenti fondamentali
PHL80619
Pseudoginsenoside RT5
phyproof® Reference Substance
Scegli un formato
10 MG
654,00 €
654,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
654,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H62O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
654.87
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
654,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O1[C@@](CC[C@@H]1C(O)(C)C)([C@@H]2[C@@H]3[C@]([C@]4([C@@H]([C@@]5([C@@H]([C@H](C4)OC6O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)C([C@H](CC5)O)(C)C)C)C[C@H]3O)C)(CC2)C)C
InChI
1S/C36H62O10/c1-31(2)23(39)10-12-33(5)22-15-19(38)25-18(36(8)14-11-24(46-36)32(3,4)43)9-13-34(25,6)35(22,7)16-20(29(31)33)44-30-28(42)27(41)26(40)21(17-37)45-30/h18-30,37-43H,9-17H2,1-8H3/t18-,19+,20-,21+,22+,23-,24+,25-,26+,27-,28+,29-,30?,33+,34+,35+,36-/m0/s1
PSOUXXNNRFNUAY-BLSITOCHSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: panax
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)