422708
KN-93
≥95% (HPLC), solid, CAM kinase II inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
2-[N-(2-hydroxyethyl)]-N-(4-methoxybenzenesulfonyl)]amino-N-(4-chlorocinnamyl)-N-methylbenzylamine)
About This Item
Prodotti consigliati
product name
KN-93, A cell-permeable, reversible and competitive inhibitor of rat brain CaM kinase II (Ki = 370 nM).
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C26H29ClN2O4S/c1-28(17-5-6-21-9-11-23(27)12-10-21)20-22-7-3-4-8-26(22)29(18-19-30)34(31,32)25-15-13-24(33-2)14-16-25/h3-16,30H,17-20H2,1-2H3/b6-5+
LLLQTDSSHZREGW-AATRIKPKSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
cam kinase 2
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Tombes, R.M., et al. 1995. Cell Growth Differ.6, 1063.
Mamiya, N., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun. 195, 608.
Nicki, I., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.191, 255.
Sumi, M., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun.181, 968.
Tokumitsu, H., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 4315.
WGK 3