U6753
Ursolic acid
≥90%
Sinonimo/i:
3β-Hydroxy-12-ursen-28-ic acid
Saggio
≥90%
Punto di fusione
292 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12CC[C@]3(C)[C@]([H])(CC=C4[C@]5([H])[C@@H](C)[C@H](C)CC[C@@]5(CC[C@@]34C)C(O)=O)[C@@]1(C)CC[C@H](O)C2(C)C
InChI
1S/C30H48O3/c1-18-10-15-30(25(32)33)17-16-28(6)20(24(30)19(18)2)8-9-22-27(5)13-12-23(31)26(3,4)21(27)11-14-29(22,28)7/h8,18-19,21-24,31H,9-17H2,1-7H3,(H,32,33)/t18-,19+,21+,22-,23+,24+,27+,28-,29-,30+/m1/s1
WCGUUGGRBIKTOS-GPOJBZKASA-N
Informazioni sul gene
mouse ... Ifng(15978) , Nos2(18126)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
580.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
304.7 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?