Documenti fondamentali
PHL80449
Esculetin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
6,7-Dihydroxycoumarin, Cichorigenin, Esculetin
Scegli un formato
25 MG
274,00 €
274,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
274,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H6O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.14
Beilstein:
152788
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
274,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Punto di fusione
271-273 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1cc2OC(=O)C=Cc2cc1O
InChI
1S/C9H6O4/c10-6-3-5-1-2-9(12)13-8(5)4-7(6)11/h1-4,10-11H
ILEDWLMCKZNDJK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)