Documenti fondamentali
G005891
HPLC Analysis of Vitamin D2 and D3 on Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Ascentis® Express C18, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (50538-U)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] methanol; (95:5, A:B)
flow rate: 1.5 mL/min
pressure: 1726 psi (119 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 265 nm
injection: 10 μL
sample: 50 μg/mL in 90:10, acetonitrile:methanol
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
clinical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Risultati analitici
This application demonstrates the suitability of the Ascentis Express C18, 5 μm, for the routine analysis of the fat-soluble vitamins D2 and D3 . Structures along with the optimized chromatogram obtained on the Ascentis Express C18, 5 μm are presented.
Note legali
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Ergocalciferol, 40,000,000 USP units/g
    Cholecalciferol, ≥98% (HPLC)
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)