Documenti fondamentali
568323-U
Supelco
Discovery® BIO Wide Pore C8 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Sinonimo/i:
Wide Pore C8 Bioanalytical Column
Scegli un formato
1 EA
974,00 €
974,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
974,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
974,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
Discovery® BIO Wide Pore C8 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L7
Nome Commerciale
Discovery®
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
Discovery®
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
5% Carbon loading
Parametri
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Area superficiale
100 m2/g
Copertura della superficie
4 μmol/m2
Matrice
silica particle platform
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C8 (octyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
300 Å
pH di lavoro
2-8
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Discovery BIO Wide Pore C8 exhibits hydrophobicity intermediate between the Discovery BIO Wide Pore C5 and the Discovery BIO Wide Pore C18. The difference in hydrophobicity gives it unique selectivity relative to these other phases. It is ideal for peptide mapping because it provides complementary information compared to a C18 separation. Because of its intermediate hydrophobicity, we also recommend it for method development or scouting work. As with all Discovery BIO Wide Pore phases, the C8 phase gives efficient, symmetrical peaks, exceptional stability, long column lifetime, and LC-MS compatibility.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)