Documenti fondamentali
G005735
HPLC Analysis of Water Soluble Vitamins on Ascentis® RP-Amide
application for HPLC
About This Item
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Ascentis RP-Amide, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (565324-U)
mobile phase: 25 mM potassium phosphate monobasic, pH 3.5
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 10 μL
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Note legali
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Nicotinic acid
    L-Ascorbic acid
    Pyridoxine
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Standard
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)