Documenti fondamentali
ERMBF444A
DP202216 Maize (blank)
ERM®, certified reference material
Scegli un formato
1 G
100,00 €
100,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
100,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
100,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
food and beverages
Temperatura di conservazione
2-8°C
Risultati analitici
For more information please click on the below product number:
ERMBF444A
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)