Documenti fondamentali
ERMBF412DK
Bt11 Maize GMO Standard
nominal 1% GMO, ERM®, certified reference material
Scegli un formato
1 G
106,00 €
106,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
106,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
106,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)