Documenti fondamentali
ERMBD513
Cd in Cocoa
BAM Certified Reference Material, Cd (Low)
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
Produttore/marchio commerciale
BAM
Concentrazione
Cd (Low)
Temperatura di conservazione
−20°C
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)