Documenti fondamentali
ERMBD087
Infant Formula (3- and 2-MCPD fatty acid esters)
ERM®, certified reference material
Scegli un formato
ERMBD087-30G
263,00 €
263,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
ERMBD087-30G
263,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
263,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
applicazioni
food and beverages
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
−20°C
Risultati analitici
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)