Documenti fondamentali
ERMAC082
6-Methylchrysene
ERM®, certified reference material
Scegli un formato
1 EA
324,00 €
324,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
324,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H14
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.31
Beilstein:
1954732
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
324,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
general analytical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1cc2c3ccccc3ccc2c4ccccc14
InChI
1S/C19H14/c1-13-12-19-16-8-3-2-6-14(16)10-11-18(19)17-9-5-4-7-15(13)17/h2-12H,1H3
ASVDRLYVNFOSCI-UHFFFAOYSA-N
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)