Vai a
69025
1-Methylpyrene
suitable for fluorescence, ≥97.0% (GC)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
280,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H12
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.28
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-178-8
Beilstein/REAXYS Number:
1868500
MDL number:
280,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
solid
solubility
DMSO: soluble, acetonitrile: soluble, chloroform: soluble
fluorescence
λex 340 nm; λem 486 nm in chloroform, λex 346 nm; λem 378 nm in DMSO
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
Cc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C17H12/c1-11-5-6-14-8-7-12-3-2-4-13-9-10-15(11)17(14)16(12)13/h2-10H,1H3
InChI key
KBSPJIWZDWBDGM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
In addition to the emission maximum at 378 nm, there are lower maxima at 398, 420 and 445 nm
Other Notes
Fluorescent probe for the determination of micellar aggregation number
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
571245761885A77903
1-Methylpyrene suitable for fluorescence, ≥97.0% (GC)
Sigma-Aldrich
69025
1-Methylpyrene
Pyrene sublimed grade, 99%
Sigma-Aldrich
571245
Pyrene
1-Aminopyrene 97%
Sigma-Aldrich
A77903
1-Aminopyrene
description
suitable for fluorescence, ≥97.0% (GC)
description
sublimed grade, 99%
description
-
description
97%
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 346 nm; λem 378 nm in DMSO, λex 340 nm; λem 486 nm in chloroform
fluorescence
λex 338 nm; λem 375 nm in DMSO
fluorescence
-
fluorescence
-
form
solid
form
-
form
solid
form
powder
solubility
acetonitrile: soluble, chloroform: soluble, DMSO: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
assay
≥97.0% (GC)
assay
99%
assay
-
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)