Documenti fondamentali
CX2569
Supelco
Carboxen® 569 Carbon Adsorbent
20-45 mesh
Sinonimo/i:
Carboxen® Adsorbent
Scegli un formato
25 ML
98,00 €
100 ML
245,00 €
1000 ML
1.480,00 €
98,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
98,00 €
100 ML
245,00 €
1000 ML
1.480,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
23201100
NACRES:
SB.54
98,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Adsorbente Carboxen®,
Descrizione
Surface pH = 8.6
Livello qualitativo
tecniche
LPLC: suitable
Area superficiale
500 m2/g
Dimensione pori
23 % macroporosity
32 % mesoporosity
45 % microporosity
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Gli adsorbenti a base di carboni sintetici Carboxen® sono resine derivatizzate altamente ingegnerizzate a partire da precursori polimerici. Queste particelle non si deformano plasticamente come le resine e, a differenza dei carboni attivi, non generano particelle fini. Sono materiali che vengono spediti e conservati in condizioni asciutte. Queste resine derivatizzate aggiungono valore ad un ampio spettro di applicazioni di purificazione in quanto in grado di eliminare le impurezze dovute a molecole di piccole come di grandi dimensioni. Esse trovano impiego in processi di purificazione sia di fasi gassose sia di fasi liquide. A titolo di esempio, possiamo menzionare: la rimozione di catalizzatori omogenei da ingredienti farmaceutici attivi (API); in ambito biochimico, la rimozione da anticorpi monoclonali (mAb) di impurezze ad alto rischio quali le proteine provenienti dalle cellule ospite, la rimozione di metalli pesanti tossici, la purificazione di molecole clorurate o la rimozione di estraibili e rilasciabili. I pori a forma di cono determinano un miglioramento delle proprietà termodinamiche e cinetiche sia per quanto riguarda l′adsorbimento sia per quanto riguarda il desorbimento. I materiali adsorbenti della famiglia Carboxen® si differenziano tra loro quanto alla composizione percentuale relativa delle strutture dei pori (micro, meso e macro), alle dimensioni dell′area superficiale ed al valore del pH superficiale.
Applicazioni
Carboxen® materials are a highly engineered synthetic carbon adsorbent engineered from polymeric precursors. These particles will not plastically deform like resins or generate fines like activated carbon. These materials are shipped and stored dried. These derivatized resins bring value to a wide range of purification applications for removing both small and large molecule impurities. They find use in both gas and liquid phase purifications. Some examples include removal of homogenous catalysts from active pharmaceutical ingredients (API)s, high-risk impurities in biochemical purifications such as host cell proteins from mAbs, removal of toxic heavy metals, purification of chlorinated molecules, and removal of extractables and leachables.
Caratteristiche e vantaggi
Caratteristiche e vantaggi
  • Sferiche
  • Dure (resistenza meccanica sec. ASTM 3802 >98%)
  • Stabili fino a 400 °C
  • Elevata purezza
  • Facili da impaccare
  • Stabili su tutta la scala del pH
  • Non creano contropressioni
  • Elevata resistenza allo shock osmotico
  • Distribuzione variabile delle dimensioni (macro, meso, micro) dei pori conici.
Altre note
Per maggiori informazioni, vi invitiamo a visitare la pagina dedicata ai Carboni adsorbenti
Note legali
Carboxen isa registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Demonstration of the excellent capability of Carboxen® synthetic carbon adsorbents to reduce host cell proteins (HCPs) and recover monoclonal antibodies (mAbs) using a post protein A pool step.