Documenti fondamentali
CRM78295
Supelco
1-Octadecene
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)15CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.48
Beilstein:
1761067
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Densità del vapore
0.71 (vs air)
Nome Commerciale
TraceCERT®
Temp. autoaccensione
482 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Indice di rifrazione
n20/D 1.444 (lit.)
P. ebollizione
179 °C/15 mmHg (lit.)
314.4 °C±5.0 °C/760 mmHg (lit.)
Punto di fusione
14-16 °C (lit.)
Densità
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C18H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-18H2,2H3
CCCMONHAUSKTEQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
300.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
149.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)