CRM67569
Fensulfothion PO-sulfone
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
Diethyl 4-(methylsulfonyl)phenyl phosphate
Scegli un formato
583,00 €
Scegli un formato
About This Item
583,00 €
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCOP(=O)(OCC)Oc1ccc(cc1)S(C)(=O)=O
InChI
1S/C11H17O6PS/c1-4-15-18(12,16-5-2)17-10-6-8-11(9-7-10)19(3,13)14/h6-9H,4-5H2,1-3H3
KUBUBYBFFRVFHD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)