DEN2503
Density Standard (25 °C)
UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, density: 0.775 g/mL at 25 °C
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
according to ASTM® D1480
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
Densità
0.775 g/mL at 25 °C
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
industrial qc
personal care
petroleum
Formato
mixture
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Manufactured and verified in an ISO 17025 and ISO 17034 accredited laboratory, as per UKAS
- Carries an associated uncertainty of +/- 0.01%
- Certified density value following ASTM D1480
- Provided in a tamper-evident packaging to assure safe delivery
- Marked holographically to ensure authenticity
- Compliant to ASTM and IP test method protocols
- Accompanied with a certificate of analysis (CoA) having information on expiry date and storage conditions for an effective audit
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
105.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
41 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)